ACE 10 C4, 50 X 30.0 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Type de colonne: Colonne HPLC, Avantor® ACE®, C4, Acier inoxydable, Ø int.: 30,00 mm, Longueur: 50 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 10 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ACE 10 C4, 50 X 30.0 MM 1 * 1 Pce ACE-133-0530 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou