ACE 10 CN, 250 X 21.2 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Type de colonne: Colonne HPLC, Avantor® ACE®, CN, Acier inoxydable, Ø int.: 21,20 mm, Longueur: 250 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 10 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ACE 10 CN, 250 X 21.2 MM 1 * 1 Pce ACE-134-2520 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou