Avantor® ACE® CN-300, colonnes UHPLC, 10 µm
Fournisseur: Avantor
ACE-234-0510EA 0 EUR InStock
ACE-234-0510 ACE-234-0520 ACE-234-1010 ACE-234-1020 ACE-234-1220 ACE-234-1510 ACE-234-1520 ACE-234-2510 ACE-234-2520 ACE-234-7520 ACE-234-7530
Avantor® ACE® CN-300, colonnes UHPLC, 10 µm
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes Avantor® ACE® CN-300 offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes en acier inoxydable sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
  • Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
  • Des dimensions capillaires aux dimensions préparatoires
  • Large gamme de tailles de particules (3,5 et 10 µm)
  • Conçues pour la séparation des peptides et des protéines
  • Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité