Biotinylated Human 2B4, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (2B4-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Cys 22 - Arg 221 (Accession Q9BZW8-2). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human 2B4, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (2B4-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Cys 22 - Arg 221 (Accession Q9BZW8-2). 1 * 25 µG ACRB2B4-H82E9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou