Biotinylated Human 2B4, Fc,Avitag (2B4-H82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 22 - Arg 221 (Accession NP057466.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human 2B4, Fc,Avitag (2B4-H82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 22 - Arg 221 (Accession NP057466.1). 1 * 200 µG ACRB2B4-H82F0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou