Human 4-1BB, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (41B-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 24 - Gln 1 86 (Accession Q07011-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human 4-1BB, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (41B-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 24 - Gln 1 86 (Accession Q07011-1). 1 * 100 µG ACRB41B-H5256100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou