Human 4-1BB, Fc Tag (41B-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 24 - Gln 186 (Accession NP001552.2). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human 4-1BB, Fc Tag (41B-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 24 - Gln 186 (Accession NP001552.2). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human 4-1BB, Fc Tag (41B-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 24 - Gln 186 (Accession NP001552.2). 1 * 100 µG ACRB41B-H5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou