Rabbit 4-1BB, His Tag (41B-R52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 29 - Ile 191 (Accession G1SHD7-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rabbit 4-1BB, His Tag (41B-R52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 29 - Ile 191 (Accession G1SHD7-1). 1 * 1 mg ACRB41B-R52H9-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou