Rabbit 4-1BB, His Tag (41B-R52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 29 - Ile 191 (Accession G1SHD7-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rabbit 4-1BB, His Tag (41B-R52H9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 29 - Ile 191 (Accession G1SHD7-1). 1 * 100 µG ACRB41B-R52H9100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou