Biotinylated Human 4-1BB Ligand, Fc,Avitag (41L-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 50 - Glu 254 ( Accession P41273-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human 4-1BB Ligand, Fc,Avitag (41L-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 50 - Glu 254 ( Accession P41273-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human 4-1BB Ligand, Fc,Avitag (41L-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 50 - Glu 254 ( Accession P41273-1). 1 * 200 µG ACRB41L-H82F9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou