Mouse 4-1BB Ligand, Fc Tag (41L-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 104 - Glu 309 (Accession NP03 3430). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse 4-1BB Ligand, Fc Tag (41L-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 104 - Glu 309 (Accession NP03 3430). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse 4-1BB Ligand, Fc Tag (41L-M5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 104 - Glu 309 (Accession NP03 3430). 1 * 1 mg ACRB41L-M5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou