ActiveMax® Human Activin A, Tag Free, low endotoxin (ACA-H421b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 311 - Ser 426 (Accession AAH07858.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human Activin A, Tag Free, low endotoxin (ACA-H421b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 311 - Ser 426 (Accession AAH07858.1). 1 * 1 mg ACRBACA-H421B-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou