Human Latent Activin A, His Tag (ACA-H424x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 21 - Ser 426 (Accession AAH07858.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Latent Activin A, His Tag (ACA-H424x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 21 - Ser 426 (Accession AAH07858.1). 1 * 1 mg ACRBACA-H424X-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou