Recombinat Protein,Human BMPR-IA ALK-3 Protein, Fc Tag,Human BMPR-IA, Fc Tag (AL3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293) . It contains AA Gln 24 - Arg 152 (Accession CAA80257).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. Th 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human BMPR-IA ALK-3 Protein, Fc Tag,Human BMPR-IA, Fc Tag (AL3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293) . It contains AA Gln 24 - Arg 152 (Accession CAA80257).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. Th 1 * 200 µG ACRBAL3-H5259200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou