Recombinat Protein,Biotinylated Human Angiopoietin-2 ANGPT2 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human Angiopoietin-2, His,Avitag (AN2 -H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 275 - Phe 496 (Accession AAI26201.1).This prot 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human Angiopoietin-2 ANGPT2 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human Angiopoietin-2, His,Avitag (AN2 -H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 275 - Phe 496 (Accession AAI26201.1).This prot 1 * 200 µG ACRBAN2-H82E7200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou