Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pr o 346 (Accession O43827-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pr o 346 (Accession O43827-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pr o 346 (Accession O43827-1). 1 * 25 µG ACRBAN7-H82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou