Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pr o 346 (Accession O43827-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human ANGPTL7, Mouse IgG2a Fc,Avitag (AN7-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Pr o 346 (Accession O43827-1). 1 * 200 µG ACRBAN7-H82F3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou