Biotinylated Human APRIL, Fc,Avitag (APL-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 105 - Leu 250 (Access ion O75888-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human APRIL, Fc,Avitag (APL-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 105 - Leu 250 (Access ion O75888-1). 1 * 25 µG ACRBAPL-H82F5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou