Cynomolgus Rhesus macaque B2M, His Tag (B2M-C5226) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 21 - Met 119 (Acc ession Q8SPW0). In the region Ile 21 - Met 119, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque beta 2-Microglobulin 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque B2M, His Tag (B2M-C5226) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 21 - Met 119 (Acc ession Q8SPW0). In the region Ile 21 - Met 119, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque beta 2-Microglobulin 1 * 1 mg ACRBB2M-C5226-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou