Human B7-1, Fc Tag (HPLC-verified) (B71-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 242 (Accessio n NP005182.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-1, Fc Tag (HPLC-verified) (B71-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 242 (Accessio n NP005182.1). 1 * 100 µG ACRBB71-H5259100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou