Human B7-1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (B71-H52A4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 24 2 (Accession P33681-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-1, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (B71-H52A4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 24 2 (Accession P33681-1). 1 * 1 mg ACRBB71-H52A4-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou