Biotinylated Human B7-1, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (B71-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Val 35 - Asn 242 (Accession P33681-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human B7-1, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (B71-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Val 35 - Asn 242 (Accession P33681-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-1, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (B71-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Val 35 - Asn 242 (Accession P33681-1). 1 * 200 µG ACRBB71-H82E9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou