Biotinylated Human B7-1, Fc,Avitag (B71-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 242 (Accessio n NP005182.1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human B7-1, Fc,Avitag (B71-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 242 (Accessio n NP005182.1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-1, Fc,Avitag (B71-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 35 - Asn 242 (Accessio n NP005182.1). 1 * 25 µG ACRBB71-H82F2-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou