Human B7-H2, His Tag (B72-H5221) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 19 - Ser 258 (Accession NP056074). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H2, His Tag (B72-H5221) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 19 - Ser 258 (Accession NP056074). 1 * 200 µG ACRBB72-H5221200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou