Human B7-H2, Fc Tag (B72-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 19 - Ser 258 (Accession O75144-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H2, Fc Tag (B72-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 19 - Ser 258 (Accession O75144-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H2, Fc Tag (B72-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 19 - Ser 258 (Accession O75144-1). 1 * 1 mg ACRBB72-H5254-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou