Mouse B7-H2, Fc Tag (B72-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 47 - Lys 279 (Accession Q9JHJ8-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse B7-H2, Fc Tag (B72-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 47 - Lys 279 (Accession Q9JHJ8-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse B7-H2, Fc Tag (B72-M5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 47 - Lys 279 (Accession Q9JHJ8-1). 1 * 100 µG ACRBB72-M5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou