Human B7-H3, Fc Tag (B73-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Accession Q5ZPR3-2). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H3, Fc Tag (B73-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Accession Q5ZPR3-2). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H3, Fc Tag (B73-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Accession Q5ZPR3-2). 1 * 100 µG ACRBB73-H5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou