Biotinylated Human B7-H3, Avitag,His Tag (B73-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Ac cession Q5ZPR3-2). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human B7-H3, Avitag,His Tag (B73-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Ac cession Q5ZPR3-2). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-H3, Avitag,His Tag (B73-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Pro 245 (Ac cession Q5ZPR3-2). 1 * 200 µG ACRBB73-H82E6200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou