Human B7-H4, His Tag (B74-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accession NP078902). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H4, His Tag (B74-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accession NP078902). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H4, His Tag (B74-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accession NP078902). 1 * 1 mg ACRBB74-H5222-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou