Human B7-H4, Fc Tag, low endotoxin (B74-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accessio n Q7Z7D3-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H4, Fc Tag, low endotoxin (B74-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accessio n Q7Z7D3-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H4, Fc Tag, low endotoxin (B74-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Ala 258 (Accessio n Q7Z7D3-1). 1 * 100 µG ACRBB74-H5256100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou