Human B7-H5, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (B75-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 1 94 (Accession AAH20568.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H5, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (B75-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 1 94 (Accession AAH20568.1). 1 * 1 mg ACRBB75-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou