Human B7-H5, His Tag (B75-H52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 194 (Accession AAH20568). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H5, His Tag (B75-H52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 194 (Accession AAH20568). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H5, His Tag (B75-H52H0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 194 (Accession AAH20568). 1 * 1 mg ACRBB75-H52H0-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou