Biotinylated Human B7-H6, His,Avitag (B76-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Ser 262 (Access ion Q68D85-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human B7-H6, His,Avitag (B76-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Ser 262 (Access ion Q68D85-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-H6, His,Avitag (B76-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Ser 262 (Access ion Q68D85-1). 1 * 200 µG ACRBB76-H82E5200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou