Human B7-H7, Fc Tag (B77-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Asn 344 (Accession Q9UM44-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human B7-H7, Fc Tag (B77-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Asn 344 (Accession Q9UM44-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H7, Fc Tag (B77-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Asn 344 (Accession Q9UM44-1). 1 * 1 mg ACRBB77-H5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou