Biotinylated Human B7-H7, Fc,Avitag (B77-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Asn 344 (Accessi on Q9UM44-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-H7, Fc,Avitag (B77-H82F5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Asn 344 (Accessi on Q9UM44-1). 1 * 200 µG ACRBB77-H82F5200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou