Human B7-H3 (4Ig), Fc Tag (B7B-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Thr 461 (Accession Q5ZPR3 -1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human B7-H3 (4Ig), Fc Tag (B7B-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Thr 461 (Accession Q5ZPR3 -1). 1 * 1 mg ACRBB7B-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou