Biotinylated Human B7-H3 (4Ig), His,Avitag (B7B-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Thr 461 ( Accession Q5ZPR3-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human B7-H3 (4Ig), His,Avitag (B7B-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Thr 461 ( Accession Q5ZPR3-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human B7-H3 (4Ig), His,Avitag (B7B-H82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 27 - Thr 461 ( Accession Q5ZPR3-1). 1 * 25 µG ACRBB7B-H82E8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou