Human BAFFR, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (BAR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 7 - Ala 71 (Accession Q96RJ3-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human BAFFR, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (BAR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 7 - Ala 71 (Accession Q96RJ3-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human BAFFR, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (BAR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 7 - Ala 71 (Accession Q96RJ3-1). 1 * 1 mg ACRBBAR-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou