Recombinat Protein,Human Bcl-x BCL2L1 Protein, GST Tag,Human Bcl-x, GST Tag (BC1-H513a) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 1 - Arg 212 (Accession AAH19307).This protein carries a GST tag at the N-terminus. The protein has a calculat k 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Bcl-x BCL2L1 Protein, GST Tag,Human Bcl-x, GST Tag (BC1-H513a) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 1 - Arg 212 (Accession AAH19307).This protein carries a GST tag at the N-terminus. The protein has a calculat k 1 * 1 mg ACRBBC1-H513A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou