Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 1 mg ACRBBCA-H5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou