Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human BCMA, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (BCA-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 100 µG ACRBBCA-H5253100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou