Biotinylated Human BCMA, His,Avitag (BCA-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human BCMA, His,Avitag (BCA-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human BCMA, His,Avitag (BCA-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Ala 54 (Accession Q02223-1). 1 * 200 µG ACRBBCA-H82E4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou