Biotinylated Mouse BCMA, Fc,Avitag (BCA-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Thr 49 (Accession O88472-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse BCMA, Fc,Avitag (BCA-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Thr 49 (Accession O88472-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse BCMA, Fc,Avitag (BCA-M82F0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 1 - Thr 49 (Accession O88472-1). 1 * 25 µG ACRBBCA-M82F0-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou