Human FGF basic, Tag Free (BFF-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Pro 143 - Ser 288 (Accession P09038-4). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human FGF basic, Tag Free (BFF-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Pro 143 - Ser 288 (Accession P09038-4). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human FGF basic, Tag Free (BFF-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Pro 143 - Ser 288 (Accession P09038-4). 1 * 50 µG ACRBBFF-H4117-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou