Human BMP-2, Tag Free (BM2-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 284 - Arg 396 (Accession NP001191). 1 * 20 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human BMP-2, Tag Free (BM2-H4117) is expressed from E.coli cells. It contains AA Ala 284 - Arg 396 (Accession NP001191). 1 * 20 µG ACRBBM2-H4117-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou