Recombinat Protein,Human BTLA (31-150) Protein, Mouse IgG2a Fc Tag,Human BTLA (31-150), Mouse IgG2a Fc Tag (BTA-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession AAP44003.1).This protein carries a mouse Ig 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human BTLA (31-150) Protein, Mouse IgG2a Fc Tag,Human BTLA (31-150), Mouse IgG2a Fc Tag (BTA-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession AAP44003.1).This protein carries a mouse Ig 1 * 100 µG ACRBBTA-H5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou