Biotinylated Human BTLA (31-150), Fc,Avitag (BTA-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession AAP44003.1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human BTLA (31-150), Fc,Avitag (BTA-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession AAP44003.1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human BTLA (31-150), Fc,Avitag (BTA-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Ser 150 (Accession AAP44003.1). 1 * 25 µG ACRBBTA-H82F3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou