Biotinylated Human BTLA (31-134), Fc,Avitag (BTA-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Thr 134 (Accession Q7Z6A9). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human BTLA (31-134), Fc,Avitag (BTA-H82F8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 31 - Thr 134 (Accession Q7Z6A9). 1 * 200 µG ACRBBTA-H82F8200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou