Cynomolgus C5a, Tag Free (C5A-C5118) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 678 - Arg 751 (Accession XP015292262.1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus C5a, Tag Free (C5A-C5118) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 678 - Arg 751 (Accession XP015292262.1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus C5a, Tag Free (C5A-C5118) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 678 - Arg 751 (Accession XP015292262.1). 1 * 100 µG ACRBC5A-C5118100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou