Human C5a, Tag Free (C5A-H5116) is expressed from E.coli cells. It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human C5a, Tag Free (C5A-H5116) is expressed from E.coli cells. It contains AA Leu 679 - Arg 751 (Accession P01031). 1 * 1 mg ACRBC5A-H5116-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou